Learn More
Thiamine mononitrate, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiamine Mononitrate |
| CAS | 532-43-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Thiamine Mononitrate |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C12 H17 N4 O S . N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Thiamine Nitrate, Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (1:1), Thiamine nitrate (6CI), Thiamine nitrate (salt) (7CI,8CI), Thiazolium, 3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-, nitrate (salt) (9CI), Aneurine mononitrate, Aneurine-nitrate, Betabion mononitrate, Thiamine mononitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium nitrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1 |
| SMILES | Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1.[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethanol;nitrate |
| Mehr anzeigen |