Learn More
Thiaminnitrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472859 10 g 10 Gramm
15482859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60014.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 532-43-4 | C12H17N5O4S | 327.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-43-4
Summenformel C12H17N5O4S
Molekulargewicht (g/mol) 327.36
MDL-Nummer MFCD00036330
InChI-Schlüssel UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiamine nitrate, thiamine mononitrate, vitamin b1 nitrate, vitamin b1 mononitrate, aneurine mononitrate, aneurine nitrate, betabion mononitrate, thiamine nitrate salt, vitamin b sub 1 nitrate, thiamine mononitrate usp
PubChem CID 10762
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Nitrat
SMILES [O-][N+]([O-])=O.CC1=C(CCO)[S+]=CN1CC1=CN=C(C)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine nitrate
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Merck Index 14,9295
Formelmasse 327.36
Physikalische Form Pulver