Learn More
Thiaminthiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30456857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456857 100 mg 100 Milligramm
30455446 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344093100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Thiocarbamate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiamine Thiocarbamate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14H20N4O3S2
Synonym [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 356.46
Menge 100 mg