Learn More
Thiamphenicol 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317519 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317519 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17457000AL1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiamphenicol
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C12 H15 Cl2 N O5 S
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thiamphenicol
InChI-Formel InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC-Name 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 356.22
Menge 1 mL
Formelmasse 355,0048 g/mol