Learn More
Thiamphenicol, Thermo Scientific™
The methyl-sulfonyl analogue of chloramphenicol
32.40 € - 265.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 15318-45-3 |
|---|---|
| Summenformel | C12H15Cl2NO5S |
| Molekulargewicht (g/mol) | 356.214 |
| MDL-Nummer | MFCD00467983 |
| InChI-Schlüssel | OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N |
| Synonym | thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol |
| PubChem CID | 27200 |
| ChEBI | CHEBI:32215 |
| IUPAC-Name | 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15485769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63575.03 |
1g |
32.40 €
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15495769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63575.06 |
5g |
66.20 €
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15405779
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63575.14 |
25g |
265.00 €
25 Gramm |
Verfügbar ab: 21-09-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsThiamphenicol is used to treat chancroid in men and uncomplicated gonorrhea. It is used in studies of bacterial protein synthesis at the level of peptidyl transferase activity associated with the 23S rRNA of the 50S ribosomal subunit. It is used to study chloraniphenicol-thiamphenicol-resistance and the use of fluorinated analogs when resistance is encountered. Its main advantage over chloramphenicol is that it has never been associated with aplastic anaemia.
Solubility
Soluble in acetonitrile or DMF. Slightly soluble in water
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Chemische Identifikatoren
| 15318-45-3 | |
| 356.214 | |
| OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N | |
| 27200 | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| C12H15Cl2NO5S | |
| MFCD00467983 | |
| thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol | |
| CHEBI:32215 | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
Spezifikation
| Thiamphenicol | |
| C12H15Cl2NO5S | |
| 2819542 | |
| thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol | |
| OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide | |
| 27200 | |
| 356.22 |
| 15318-45-3 | |
| MFCD00467983 | |
| 14,9301 | |
| Soluble in acetonitrile or DMF; Slightly soluble in water | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O | |
| 356.214 | |
| CHEBI:32215 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 239-355-3
missing translation for 'rtecsNumber' : AB6680000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures