Learn More
Thiane, TRC
Artikelnummer. 30450170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450170 25 g -
30453144 10 g 10 Gramm
30455253 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34414525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1613-51-0
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.2
Synonym NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC-Name Thian
SMILES C1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiane
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Formelmasse 102.0503