Learn More
Thianthren-1-Boronsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329815
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11329815 1 g 1 Gramm
11339815 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11329815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19833.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 108847-76-3 | C12H9BO2S2 | 260.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108847-76-3
Summenformel C12H9BO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 260.132
MDL-Nummer MFCD00093039
InChI-Schlüssel FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym thianthrene-1-boronic acid, 1-thianthrenylboronic acid, thianthren-1-boronic acid, boronic acid, 1-thianthrenyl, thianthren-1-yl boronic acid, pubchem11895, acmc-1c7cr, boronic acid, b-1-thianthrenyl
PubChem CID 2734382
IUPAC-Name Thianthren-1-ylboronsäure
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)SC3=CC=CC=C3S2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thianthrene-1-boronic acid
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 1 g
Beilstein 225524
Formelmasse 260.14
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch