Learn More
Thiazol-4-ylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30452524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452524 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344720500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Summenformel C3 H4 B N O2 S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMILES OB(O)c1cscn1
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-4-ylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 128.945
Formelmasse 129.006