Learn More
Thiazol-2-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479968 1 g 1 Gramm
15489968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63329.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10200-59-6 | C4H3NOS | 113.134 g/mol
Thiazole-2-carboxaldehyde may be used as a reactant in the following syntheses Benzothiazine N-acylhydrazones, having potential antinociceptive and anti-inflammatory activity, Thiazole-2-yl-(amino)methylphosphonate diethyl esters, Imino ester by reacting with L-leucine t-butyl ester hydrochloride. Also used in building block for taxane analogs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiazol-2-carbonsaldehyd kann als Reaktant in den folgenden Synthesen von Benzothiazin N-acylhydrazonen verwendet werden, wobei es eine mögliche antinociceptive und entzündungshemmende Aktivität besitzt, Thiazol-2-yl-(amino)methylphosphonat-Diethylester, Iminoester durch Reaktion mit L-Leucin t-Butyl-Ester-Hydrochlorid. Wird auch im Baustein für Taxanaloga verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10200-59-6
Summenformel C4H3NOS
Molekulargewicht (g/mol) 113.134
MDL-Nummer MFCD00142924
InChI-Schlüssel ZGTFNNUASMWGTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-2-carbaldehyde, 2-formylthiazole, thiazole-2-carboxaldehyde, 2-formyl thiazole, thiazolecarboxaldehyde, 2-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-2-carboxaldehyde, 2-thiazolecarbaldehyde, pubchem9929
PubChem CID 2734903
ChEBI CHEBI:43623
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazole-2-carboxaldehyde
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.288 g/mL
Siedepunkt 61°C to 63°C (15 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 113.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit