Learn More
Thiazol-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460409 5 g 5 Gramm
15470409 250 mg 250 Milligramm
15450409 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63620.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14190-59-1 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Thiazol-2-carboxylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14190-59-1
Summenformel C4H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 129.133
MDL-Nummer MFCD02094169
InChI-Schlüssel IJVLVRYLIMQVDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-2-carboxylic acid, 2-thiazolecarboxylic acid, thiazole-2-carboxylicacid, 2-carboxy-1,3-thiazole, thiazolecarboxylic acid, pubchem16257, thiazole carboxylic acid, 2-carboxythiazole, acmc-209cn5
PubChem CID 2762733
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-Carbonsäure
SMILES C1=CSC(=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazole-2-carboxylic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 129.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest