Learn More
Thiazol-5-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466608 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15466608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60138.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazole-5-carboxaldehyde
CAS 1003-32-3
Dichte 1.304
Siedepunkt 92°C to 98°C (16 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Summenformel C4H3NOS
Brechungsindex 1.5874
MDL-Nummer MFCD02179516
Menge 1 g
Synonym thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, thiazole-5-carboxyaldehyde, 5-formylthiazole, 5-formyl-1,3-thiazole, 1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, thiazole-5-aldehyde, zlchem 512, pubchem14219
InChI-Schlüssel ZXRLWHGLEJGMNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CN=CS1
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-5-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 113.13
PubChem CID 2773577
Formelmasse 113.14
Reinheit (%) 95%