Learn More
Thiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322377
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11322377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09970.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 288-47-1 | C3H3NS | 85.12 g/mol
Thiazole is used as a flavoring agent and in the preparation of dyes and rubber accelerators. It serves as a component of the vitamin thiamine (B1). It acts as a protected formyl group used in natural product synthesis. It reacts with alkyl lithium and Grignard’s reagent to prepare organometallic complexes. It is involved in the electrophilic aromatic substitution and nucleophilic aromatic substitution at C-5 and C-2 positions respectively. Further, it undergoes alkylation reaction to get thiazolium cation, which is used as a catalyst in the Stetter reaction and the Benzoin condensation. In addition to this, it is involved in the preparation of alagebrium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiazol wird als Aromastoff und bei der Herstellung von Farbstoffen und Gummibeschleunigern verwendet. Es dient als Bestandteil des Vitaminthiamins (B1). Es fungiert als geschützte Formylgruppe, die in der Synthese natürlicher Produkte verwendet wird. Es reagiert mit Alkyllithium und Grignard-Reagenz zur Herstellung organometallischer Komplexe. Es ist an der elektrophilen aromatischen Substitution und an der nukleophilen aromatischen Substitution an Position C-5 bzw. C-2 beteiligt. Außerdem wird es einer Alkylierungsreaktion unterzogen, um Thiazolium-Kation zu erhalten, das als Katalysator in der Stetter-Reaktion und der Benzoinkondensation verwendet wird. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von Alagebrium beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-47-1
Summenformel C3H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 85.12
MDL-Nummer MFCD00005315
InChI-Schlüssel FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
PubChem CID 9256
ChEBI CHEBI:43732
IUPAC-Name 1,3-Thiazol
SMILES S1C=CN=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Thiazole
Schmelzpunkt -33°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.539
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 103852
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9307
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 85.13
Reinheit (%) 99%