Learn More
Thiazolidin-2-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474613 5 g 5 Gramm
11484613 25 g 25 Gramm
11494613 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11564.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16310-13-7
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.165
MDL-Nummer MFCD00068005
InChI-Schlüssel ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 42486
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CSC(N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolidine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼184°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 112783
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 97%