Learn More
Thiazolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461390
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461390 1 g 1 Gramm
11471390 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461390 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26427.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-78-9
Summenformel C3H8NS
Molekulargewicht (g/mol) 90.16
MDL-Nummer MFCD00005211
InChI-Schlüssel OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Synonym thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin
SMILES C1CSC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolidine
Dichte 1.131
Siedepunkt 165°C
Flammpunkt 56°C (133°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5545
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 89.16
Reinheit (%) 97%