Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiazolylblau Tetrazoliumbromid, 98 %
Artikelnummer. p-7045773
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302727 1 g 1 Gramm
11312727 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11302727
Marke: Thermo Scientific Chemicals L11939.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird zur Messung der Zellproliferation verwendet. Produziert eine gelbliche Lösung, die durch mitochondriale Dehydrogenasen lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umgewandelt wird.Thiazolyl Blue Tetrazoliumbromid ist ein Farbstoff, der zur Messung der Zellproliferation verwendet wird. Wird als direkter Indikator für Zytotoxizität (z. B. für das Screening von Krebsmedikamenten) und Apoptose verwendet. Als Elektronenakzeptor wird es für die Untersuchung von Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat (NADP)-abhängigen Dehydrogenasen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, 2-Methoxyethanol und phosphatgepufferter Kochsalzlösung.
Hinweise
Licht-, luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-93-1
Summenformel C18H16BrN5S
Molekulargewicht (g/mol) 414.33
MDL-Nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-Schlüssel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
IUPAC-Name 2-(3,5-Diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-Dimethyl-1,3-Thiazol;Bromid
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 3825277
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,2-methoxyethanol and phosphate buffered saline.
Formelmasse 414.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiazolyl Blue tetrazolium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.