Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amin, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10431504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431504 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10431504 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07822DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyrazin-7-amine
CAS 59944-75-1
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H5N3S
MDL-Nummer MFCD08271970
Menge 1 g
Synonym thieno 2,3-b pyrazin-7-amine, thieno 3,2-b pyrazin-7-amine, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine, 4ctk, svn, 7-aminothieno 2,3-b pyrazin, thiopheno 3,2-b pyrazine-7-ylamine
InChI-Schlüssel ZRVKSPNBHZCQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=CS2)N
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyrazin-7-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 151.187
PubChem CID 12299130
Formelmasse 151.1858