Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazin-6-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10167992 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10177992 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10167992 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 59944-79-5
Summenformel C7H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 180.181
InChI-Schlüssel MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyrazin-6-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 180.19
Reinheit (%) 90%