Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10597663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10371473 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05609DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 131337-81-0
Summenformel C8H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
MDL-Nummer MFCD07772792
InChI-Schlüssel XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.22
Reinheit (%) 97%