Learn More
Thieno-[2,3-b]-pyridin-2-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10351043 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10361043 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351043 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC05601CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 59944-76-2
Summenformel C8H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.193
MDL-Nummer MFCD07371381
InChI-Schlüssel XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
IUPAC-Name Thieno[2,3-b]Pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 179.2
Reinheit (%) 95%