Learn More
Thieno-[3,2-b]-pyridin-7-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419290 1 g 1 Gramm
11429290 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419290 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50172.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107818-20-2 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is used for pharmaceutical intermediates, as drugs, food, cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol wird für pharmazeutische Zwischenprodukte wie Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107818-20-2
Summenformel C7H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 151.183
MDL-Nummer MFCD01863636
InChI-Schlüssel AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thieno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3,2-b pyridin-7 4h-one, 7-hydroxythieno 3,2-b pyridine, 4h-thieno 3,2-b pyridin-7-one, thiopheno 3,2-b pyridin-7-ol, thieno 3 2-b pyridin-7-ol, pubchem22356, acmc-2098xl, ksc173k8p
PubChem CID 5074765
IUPAC-Name 4H-Thieno[3,2-b]Pyridin-7-on
SMILES C1=CNC2=C(C1=O)SC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 151.19
Reinheit (%) 96%