Learn More
Beckman Coulter™ Thin Wall PP Centrifuge Tubes
Beschreibung
For use in Ultracentrifuge Rotors:
- SW 55 Ti (Part Numbers 342194, 342196)
- MLS-50 (Part Number 367280)
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Kapazität (metrisch) | 5,00 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Ultracentrifuge Rotors: SW 55 Ti, MLS-50 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Bodenform | Rund |
| Verschlusstyp | Open Top |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Produkttyp | Centrifuge Tube (Thick Wall) |