Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ CELLCOAT™ Zellkultureinsätze mit 24 Wells
Beschreibung
- Hängende Ausführung
- Versiegelte Kapillarporenmembran
- Physikalische Oberflächenbearbeitung
- Steril
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei. Inhalt nicht zytotoxisch |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1,2 ml (Well) |
| Farbe | Klar |
| Kulturfläche | 33,6 mm2 |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Gewebekultur |
| Typ | Zellkultur-Einsatz |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,1 bis 0,35 ml (ThinCert), 0,4 bis 1,2 ml (Well) |
| Mehr anzeigen |