Learn More
Thioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439753 100 g 100 Gramm
11429753 25 g 25 Gramm
11449753 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11439753 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12926.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.50 €
    71.65 € / 100 Gramm
    Sparen 7.85 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioacetamid wird in der qualitativen anorganischen Analyse als In-situ-Quelle für Sulfidionen verwendet. Wird in der analytischen Chemie als Quelle von Schwefelwasserstoff verwendet. Ist ein Zusatzstoff zur enantioselektiven Reduktion von Beta-Keto-Estern mit immobilisierter Baker-Hefe. Wird auch als Vulkanisiermittel aus Polymer und als Verbindungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol und Petrolether. Schwer löslich in Wasser und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-55-5
Summenformel C2H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
MDL-Nummer MFCD00008070
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-Name Ethanthioamid
SMILES CC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamide
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Dichte 1.37
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 100 g
Beilstein 506006
Merck Index 14,9319
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether; Slightly soluble in water and ether.
Formelmasse 75.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide