Learn More
Thioacetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thioacetamide |
| CAS | 62-55-5 |
| Summenformel | C2 H5 N S |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| SMILES | CC(=S)N |
| IUPAC-Name | Ethanthioamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 75.13 |
| Formelmasse | 75.0143 |