Learn More
Thioessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30455307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455307 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30455307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT343895100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ethanethioic acid
CAS 507-09-5
Summenformel C2 H4 O S
Menge 100 g
Synonym Ethanethioic acid, Acetyl mercaptan, Ethanethiolic acid, Methanecarbothiolic acid, Monothioacetic acid, Thiacetic acid, Thioacetic acid, Thiolacetic acid, Thionoacetic acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)S
IUPAC-Name Ethanthio-S-säure
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
Formelmasse 75.9983