Learn More
Thioanisol, TRC
Artikelnummer. 30451291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451291 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT348055100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioanisole
CAS 100-68-5
Summenformel C7H8S
Menge 100 g
Synonym (Methylthio)benzene, 1-Phenyl-1-thiaethane, Thio-anisole, Methyl Phenyl Sulfane, Methyl Phenyl Sulfide, Methylphenyl Thioether, NSC 57916, Phenyl Methyl Sulfide, Phenyl Methyl Thioether, Phenylthiomethane, Thioanisol
InChI-Formel InChI=1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccccc1
IUPAC-Name Methylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 124.2
Formelmasse 124.0347