Learn More
Thiobencarb-d10 (diethyl-d10), TRC
Artikelnummer. 30449282
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30449282
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT34425610MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiobencarb diethyl-d10
CAS 1219804-12-2
Summenformel C12 D10 H6 Cl N O S
Menge 10 mg
Synonym Carbamothioic acid','N,N-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-','S-[(4-chlorophenyl)methyl] ester (ACI), S-[(4-Chlorophenyl)methyl] N,N-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)carbamothioate (ACI), Thiobencarb-d10, N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-S-[(4-Chlorophenyl)methyl] Ester Carbamothioic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)SCc1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name S-[(4-chlorophenyl)methyl] N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)carbamothioate
Molekulargewicht (g/mol) 267.84
Formelmasse 267.1269