Learn More
Thiobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419843 25 g 25 Gramm
11429843 100 g 100 Gramm
11439843 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11419843 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12973.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137.20 g/mol
Thiobenzamide is useful for the preparation of amide and amidine adducts. It is also used to prepare 4-oxo-4H-chromene-3-carbothioic acid N-phenylamides. Further, it acts as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiobenzamid ist nützlich für die Herstellung von Amid- und Amidin-Addukten. Es wird auch zur Herstellung von 4-oxo-4H-Benzopyran-3-Carbothiosäure-N-Phenylamiden verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Rohmaterial für die organische Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2227-79-4
Summenformel C7H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 137.20
MDL-Nummer MFCD00008060
InChI-Schlüssel QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
IUPAC-Name Benzolcarbothioamid
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiobenzamide
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Flammpunkt 120°C (248°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 606021
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.21
Reinheit (%) 98%