missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiochrom, TRC

Artikelnummer. 30455692
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455692 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30455692 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34487550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiochrome
CAS 92-35-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H14N4OS
Menge 50 mg
Synonym 2,7-Dimethyl-thiachromine-8-ethanol, 2,7-Dimethyl-5H-pyrimido[4,5-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine-8-ethanol, NSC 56339
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N4OS/c1-7-10(3-4-17)18-12-15-11-9(6-16(7)12)5-13-8(2)14-11/h5,17H,3-4,6H2,1-2H3
SMILES COC1=CC(N[13CH2]C2=C(C)C([13C](N)=NC(N)=[15N]3)=C3C=C2)=CC(OC)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 262.33
Formelmasse 262.0888
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.