Learn More
Thioctsäure (Alpha-Liponsäure), LoGiCal
Artikelnummer. 30458684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458684 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458684 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0127.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-alpha-Lipoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H14 O2 S2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC-Name 5-(Dithiolan-3-yl)Pentanosäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
Menge 10 mg
Formelmasse 206,0435 g/mol