Learn More
Thiodiglykolsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395139 500 g 500 Gramm
11375139 25 g 25 Gramm
11385139 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17880.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
It finds it applications in the production of [1,4]oxathiane-2,6-dione by heating. It is employed as an anti-oxidant and reducing agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendungen in der Produktion von [1,4]Oxathian-2,6-Dion durch Erhitzen. Wird als Antioxidans- und Reduktionsmittel in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ist nahezu transparent. (Wasser, 4.00E+05 mg/l bei 25 °C (exp); 1e+006 mg/l bei 25 °C (est).
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-93-3
Summenformel C4H6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.148
MDL-Nummer MFCD00004359
InChI-Schlüssel UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC-Name 2-(Carboxymethylsulfanyl)Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiodiglycolic acid
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1764392
Merck Index 149331
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Thiodiglycolic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolic acid