Learn More
Thioflavin T, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10589063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10589063 5 g Glasflasche 5 Gramm
10792631 25 g Glasflasche 25 Gramm
10005823 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10589063 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211760050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-54-7
Summenformel C17H19ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
MDL-Nummer MFCD00011944
InChI-Schlüssel JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC-Name 4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioflavin T
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Beilstein 27, 377
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 318.85