Learn More
Thioglykolsäure 2-Ethylhexylester, TRC
Artikelnummer. 30008903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
10 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008903 1 mL 1 Milliliter
30006510 10 mL 10 Milliliter
30004033 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3507631ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7659-86-1
Summenformel C10H20O2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.33
Synonym 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl-2-Sulfanylacetat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Menge 1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formelmasse 204.1184