Learn More
Thioglycolsäure, 99.94 %, bakteriologische Qualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436342 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436342 100 g 100 Gramm
11426342 25 g 25 Gramm
11446342 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436342 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210293380
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 367-51-1
Summenformel C2H3NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 114.094
InChI-Schlüssel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumthioglycolat, Natrium-mercaptoacetat, Mercaptoessigsäure-Natriumsalz, Natrium-2-sulfanylacetat, Thioglycolat-Natrium, Mercaptoessigsäure, Natriumsalz, Natrium-2-mercatoethanoat, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-Name Natrium;2-sulfanylacetat
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioglycolsäure
Farbe Weiß
Menge 100 g
Formelmasse 114.11
Reinheit (%) 0.9994
Güte Bakteriologisch
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, biological grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt