Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP
Artikelnummer. 13295789
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
100, bis 101,5 g
100.0 bis 101,5 g
450 bis 454 g
500 bis 504 g
9 ± 0.5 ml
Format:
100 ml-Fläschchen
125 ml-Sirupflasche
500 ml DIN-Flasche
Tube
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Format Packungsgröße
13295789 9 ± 0.5 ml Tube 50 Stück
12697218 100.0 bis 101,5 g 100 ml-Fläschchen -
15612129 450 bis 454 g 500 ml DIN-Flasche -
13265439 100, bis 101,5 g 125 ml-Sirupflasche 10 Stück
13275489 500 bis 504 g 500 ml DIN-Flasche 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13295789 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TV5001D
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with the convenience of prepared media tubes.
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP prepared media tubes. The medium is prepared according to the formula specified in the US Pharmacopoeia1 for the performance of sterility tests, and conforms to formulations detailed in the British and European Pharmacopoeia 2,3.
Das Thioglycolat-Medium USP eignet sich zur Kultivierung von aeroben und anaeroben Organismen. Zur Kultivierung von Anaerobiern ist kein Paraffin oder eine spezielle Dichtung erforderlich. Das gut gepufferte Medium gewährleistet, dass saure oder alkalische Inokula die Reaktion des Mediums nur geringfügig verändern. Der Natriumthioglycollat-Gehalt des Mediums neutralisiert die bakteriostatische Wirkung von Quecksilberverbindungen, die als Konservierungsmittel in Injektionslösungen usw. verwendet werden. Wenn die zu prüfende Lösung eine bakteriostatische Substanz enthält, muss die bakteriostatische Aktivität des Produkts nach der im US-Arzneibuch beschriebenen Methode bestimmt werden, um falsche Negativergebnisse zu vermeiden.1 Das Thioglycollat-Medium USP wird auch zur Kultivierung von Clostridium spp. empfohlen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Zitronengelb, transparent
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Beschreibung Thioglycolat-Medium USP
Format Tube
Herstellungsort Deutschland
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Füllvolumen 9 mL
Füllgewicht 9 ± 0.5 ml
Verpackungsart 50 Fläschchen in einem Karton
Menge 50/Pckg.
For In Vitro Diagnostic Use.