Learn More
Thioguanin, LoGiCal
Artikelnummer. 30457439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457439 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30457439 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0865.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioguanine
CAS 154-42-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioguanine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H5 N5 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
IUPAC-Name 2-Amino-1,7-dihydropurin-6-thion
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
Menge 10 mg
Formelmasse 167,0266 g/mol