Learn More
Thioisonicotinamid, TRC
Artikelnummer. 30457149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457149 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3508001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioisonicotinamide
CAS 2196-13-6
Summenformel C6H6N2S
Menge 1 g
Synonym 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=S)c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
Formelmasse 138.0252