Learn More
Thiomalinsäure, TRC
Artikelnummer. 30425510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425510 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425510 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1405105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Summenformel C4H6O4S
Menge 5 g
Synonym 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC(S)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Sulfanylbutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.15
Formelmasse 149.9987