Learn More
Thiomorfolin 1,1-Dioxid, TRC
Artikelnummer. 30456992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456992 100 mg 100 Milligramm
30449241 50 mg -
30454093 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344568100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39093-93-1
Summenformel C4H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 135.18
Synonym 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
IUPAC-Name 1,4-Thiazin 1,1-Dioxid
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Formelmasse 135.0354