Learn More
Thionazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thionazin |
| CAS | 297-97-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C8 H13 N2 O3 P S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-2-pyrazinyl ester, Ethyl pyrazinyl phosphorothioate (6CI), Phosphorothioic acid','O,O-diethyl O-pyrazinyl ester (8CI,9CI), AC 18133, ACC 18133, American Cyanamid 18133, CL 18133, Cynem, Cynophos, EN 18133, ENT 25,580, Experimental nematocide 18,133, Nemafos, Nemafos 10 G, Nemaphos, Nematocide GR, O,O-Diethyl O-2-pyrazinyl phosphorothioate, Thionazin, Thionazine, Zinophos, Zynophos |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1 |
| IUPAC-Name | Diethoxy-Pyrazin-2-yloxy-Sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 248.24 |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?