Learn More
Thioninacetatsalz, TRC
Artikelnummer. 30456953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456953 5 g 5 Gramm
30456161 2.5 g 2.50 Gramm
30450389 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3677555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78338-22-4
Summenformel C12H10N3S •C2H3O2
Molekulargewicht (g/mol) 287.33
Synonym 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium Acetate, Thionin Acetate, Thionine Acetate, 3,7-Diamino-phenothiazin-5-ium Acetate
IUPAC-Name 3,7-Diaminophenothiazin-5-iumacetat
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionin Acetate Salt
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Formelmasse 287.07