Learn More
Thiopalmitsäure (~90 %), TRC
Artikelnummer. 30456412
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456412 25 mg 25 Milligramm
30451969 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456412 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT36807025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7530-93-0
Summenformel C16H32OS
Molekulargewicht (g/mol) 272.49
Synonym Hexadecanethioic Acid
IUPAC-Name hexadecanethioische O-Säure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiopalmitic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 272.2174