Learn More
Thiophanate-Methyl, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432289
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16432289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432289 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0842
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Thiophanate-Methyl is a systematic fungicide.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophanate-Methyl
Physikalische Form Solid
CAS 23564-05-8
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H14N4O4S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 300 mg/mL (876.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC(NC(NC1=C(NC(NC(OC)=O)=S)C=CC=C1)=S)=O
Molekulargewicht (g/mol) 342.39
Formelmasse 342.39
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research