Learn More
Thiophen-2,5-dicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388345
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11388345 1 g 1 Gramm
11398345 5 g 5 Gramm
11308355 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11388345
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10293.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172.154 g/mol
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis new cobalt(II) thiophenedicarboxylate coordination polymer and novel mesogenic thiophene based supramolecular liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-2,5-Dicarbonsäure kann bei der Synthese von neuem Kobalt(II)-Thiophenedicarboxylat-Koordinationspolymer und neuartiger mesogener Thiophen-basierter supramolekularer Flüssigkristalle verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4282-31-9
Summenformel C6H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 172.154
MDL-Nummer MFCD00016896
InChI-Schlüssel YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
PubChem CID 20273
IUPAC-Name Thiophen-2,5-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 355°C to 360°C
Menge 1 g
Beilstein 136781
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 172.16
Reinheit (%) 97%