Learn More
Thiophen-2-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Thiophene-2-boronic acid is a reagent used for Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Copper-catalyzed nitration reactions, Chain-growth catalyst transfer polycondensation of conjugated alternating copolymer, Ferric perchlorate-promoted reaction of fullerene to give fullerenyl boronic esters. It is also used in the preparation of Amino pyridine-based inhibitors of mitotic kinase Nek2 with potential antipoliferative effects in cancer tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Thiophen-2-boronsäure ist ein Reagenz, das für Palladium-katalysierte Suzuki-Miyaura-Kreuzverlinkungen, kupferkatalysierte Nitrierungsreaktionen, Kettenwachstumskatalysator-Transferpolykondensation von konjugiertem alternativem Copolymer und Eisenperchlorat-geförderten Reaktionen von Fulleren verwendet wird, um Fullerenylboronester zu ergeben. Es wird auch bei der Vorbereitung von Aminpyridin-basierten Inhibitoren der mitotischen Kinase Nek2 mit potenziellen antipoliferativen Wirkungen bei Krebstumoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiophene-2-boronic acid |
| Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 112375 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| Formelmasse | 127.96 |
| Reinheit (%) | 98% |