Learn More
Thiophen-2-Carboxaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413930
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11413930
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14344.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Thiophene-2-carboxaldehyde is used in the preparation of beta-aryl-beta-amino acids and urea derivatives. It acts as an arylation reagent. Further, it is used in the synthesis of unsaturated ketones, which serve as antiviral and cytotoxic agents. In addition to this, it is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals and aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-2 -Carbonsaldehyd wird bei der Herstellung von Beta-Aryl-beta-Aminosäuren und Harnstoffderivaten verwendet. Es dient als Arylierungsreagenz. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von ungesättigten Ketonen eingesetzt, die als antivirale und zytotoxische Wirkstoffe dienen. Außerdem wird es als Zwischenprodukt zur Herstellung von Pharmazeutika und aromatischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Alkohol, Ether, Dimethylsulfoxid, Ethylacetat und den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-03-3
Summenformel C5H4OS
Molekulargewicht (g/mol) 112.15
MDL-Nummer MFCD00005429
InChI-Schlüssel CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxaldehyde
Dichte 1.22
Siedepunkt 196°C to 198°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 100 g
Beilstein 105819
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,alcohol,ether,dimethylsulfoxide,ethyl acetate and most organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 112.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene-2-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Thiophenecarboxaldehyde