Learn More
Thiophen-2-carboxamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022436
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11422248 5 g 5 Gramm
11432248 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11422248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15219.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5813-89-8 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5813-89-8
Summenformel C5H5NOS
Molekulargewicht (g/mol) 127.161
MDL-Nummer MFCD00010425
InChI-Schlüssel DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC-Name Thiophen-2-Carboxamid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxamide
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Menge 5 g
Beilstein 110153
Formelmasse 127.17
Reinheit (%) 99%