Learn More
Thiophen-2-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020528
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11464164 25 g -
11474164 100 g 100 Gramm
11484164 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11464164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12514.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-72-0
Summenformel C5H4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.15
MDL-Nummer MFCD00005437
InChI-Schlüssel QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 259°C to 261°C
Menge 25 g
Beilstein 110150
Merck Index 14,9354
Formelmasse 128.15
Reinheit (%) 99%