Learn More
Thiophen-2-carboxylhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081336
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11453624
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11270.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2361-27-5
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.176
MDL-Nummer MFCD00005435
InChI-Schlüssel SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbohydrazid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 5 g
Beilstein 114437
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) ≥98%