Learn More
Thiophen-3-carbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447687 100 g 100 Gramm
11427687 5 g 5 Gramm
11437687 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15712.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-13-1 | C5H4O2S | 128.145 g/mol
3-Thiophenecarboxylic acid has been used in the preparation of novel acetylene monomer, required for the synthesis of poly(2-methylbut-2-enyl thiophene-3-carboxylate) and oxazolines and oxazoles. It is also used as a lading compound for the development of a clinic useful D-amino acid inhibitor and have the potential to sever as active site proves to elucidate the structure-function relationships of D-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Thiophencarbonsäure wurde bei der Herstellung von neuartigen Acetylen-Monomeren verwendet, die für die Synthese von Poly(2-methylbut-2-enylthiophen-3-carboxylat) und Oxazolinen und Oxazolen erforderlich sind. Es wird auch als Ladungsverbindung für die Entwicklung eines klinisch verwendbaren D-Aminosäure-Inhibitors verwendet und hat das Potenzial, sich zu trennen, wenn die aktive Stelle beweist, dass sie die Struktur-Funktionsbeziehungen von D-Aminosäuren aufklärt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 4.3 g/l.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-13-1
Summenformel C5H4O2S
Molekulargewicht (g/mol) 128.145
MDL-Nummer MFCD00005467
InChI-Schlüssel YNVOMSDITJMNET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylic acid, 3-thenoic acid, 3-thiophenezoic acid, beta-thiophenic acid, 3-thienylcarboxylic acid, 3-thiophene carboxylic acid, 3-carboxythiophene, beta-thiophenecarboxylic acid, 3-thiophenoic acid, unii-6v3012q6be
PubChem CID 6918
IUPAC-Name Thiophen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CSC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Menge 100 g
Beilstein 1994
Merck Index 14,9279
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4.3g/L.
Formelmasse 128.15
Reinheit (%) 99%